Drukuj
Formaldehyd 37% (w/w) in water stabilised
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: w metanolem 10-15%
F1635-25ML F1635-500ML F1635-4L
F1635-25MLEA 227 PLN
F1635-25ML F1635-500ML F1635-4L
Formaldehyd 37% (w/w) in water stabilised
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
Temp. Wrzenia: 93…96 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: <–15 °C
Gęstość: 1,080…1.090 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Jednostka: 2209
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Density 1.03 (vs air)
Assay 37 - 38 %
Free acid (as HCOOH) Max. 0.03 %
Methanol (GC) 10 - 15 Vol.%
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 572 °F