Drukuj
chlorek cyny (II) dihydrat ≥98%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
31669-100G 31669-1KG 31669-500G 31669-6X1KG 31669-25KG
31669-100GEA 281 PLN
31669-100G 31669-1KG 31669-500G 31669-6X1KG HONC31669-25KG
chlorek cyny (II) dihydrat ≥98%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
chlorek cyny (II) dihydrat
Formuła: SnCl₂·2H₂O
Temp. Wrzenia: Decomposes on heating
Temp. topnienia: 37-38 °C
Gęstość: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149863
Numer CAS: 10025-69-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08861
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 103.0 %
Solubility in HCl complying
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Other heavy metals (as Pb) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Substances not precipitated by H₂S (SO₄) Max. 0.05 %