Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu heptahydrat 98.0-102.0% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
S9390-100G S9390-1KG S9390-500G S9390-6X500G
S9390-100GEA 153 PLN
S9390-100G S9390-1KG S9390-500G S9390-6X500G
wodoroortofosforan (V) disodu heptahydrat 98.0-102.0% ACS, Fluka™
wodoroortofosforan (V) disodu heptahydrat
Formuła: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268.07 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149180
Numer CAS: 7782-85-6
ADR: 3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.7 - 9.3
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %