Drukuj
Molibdenian(VI) sodu dihydrat 99-100.5% (dried basis), Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
13315-2.5KGEA 4670 PLN
13315-2.5KG 13315-1KG
Molibdenian(VI) sodu dihydrat 99-100.5% (dried basis), Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., Fluka™
Molibdenian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241,95 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (Elimination of water of crystallisation)
Gęstość: 2,700 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149170
Numer CAS: 10102-40-6
Klasyfikacja Merck : 13,08718
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (140°C, 3h) 14.0 - 16.0 %
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 200 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying