Drukuj
Jod 0.05 M I2 (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
35090-2.5LEA 665 PLN
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
Jod 0.05 M I2 (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Jod
Formuła: I₂
MW: 253.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 184.3
Temp. topnienia: 114
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Klasyfikacja Merck : 13,05036
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001