Drukuj
Jod 99.8-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
03002-1KG 03002-100G 03002-500G 03002-6X1KG
03002-1KGEA 1970 PLN
03002-1KG 03002-100G 03002-500G 03002-6X1KG
Jod 99.8-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Jod
Formuła: I₂
Gęstość: 4,930 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3495
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,05036
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Density 9 (vs air)
Assay 99.8 - 100.5 %
Non-volatile matter Max. 0.03 %
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Residual solvents complying
Vapor Pressure 0.31 mmHg ( 25 °C)