Drukuj
Kwas chlorowy(VII) 0.1 M (0.1 N) in glacial acetic acid roztwór volumetryczny, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas nadchlorowy
35418-1LEA 741 PLN
35418-1L 35418-500ML
Kwas chlorowy(VII) 0.1 M (0.1 N) in glacial acetic acid roztwór volumetryczny, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Kwas chlorowy(VII)
Formuła: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Gęstość: 1,06 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011325
Numer CAS: 7601-90-3
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 0.0997 - 0.1003 mol/l
Water (Karl Fischer) 0.1 - 0.2 %
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective