Drukuj
Chlorek baru 0.1 mol/l (0.2N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Dichlorek baru
85496.230EA 133 PLN
85496.230
Chlorek baru 0.1 mol/l (0.2N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Chlorek baru
Formuła: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,0998 -> 0,1002 mol/l