Drukuj
Jod 0.025 M (0.05 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
85805.260EA 281 PLN
85805.260
Jod 0.025 M (0.05 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Jod
Formuła: I₂
MW: 253,81 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0,02488 --> 0,02512 mol/l