Drukuj
Jod 0.0241 M (0.0482 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
85806.320EA 591 PLN
85806.320
Jod 0.0241 M (0.0482 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Jod
Formuła: I₂
MW: 253,81 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.02398 -> 0,02422 mol/l
Content KI 57g/l +/-1 g