Drukuj
Manganian(VII) potasu 0.01 mol/l (0.05 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
85810.290EA 292 PLN
85810.290
Manganian(VII) potasu 0.01 mol/l (0.05 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Jednostka: 3082
ADR: 9,III