Drukuj
Azotyn sodu 0.1 N, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Azotan(III) sodu
89295.320EA 230 PLN
89295.320
Azotyn sodu 0.1 N, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Azotyn sodu
Formuła: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Numer MDL: MFCD00011118
Numer CAS: 7632-00-0