Drukuj
węgiel aktywny, GPR RECTAPUR® for gas adsorption
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
84147.293EA 605 PLN
84147.293 84147.362
węgiel aktywny, GPR RECTAPUR® for gas adsorption
węgiel aktywny
Formuła: C
MW: 12.01 g/mol
Temp. topnienia: 3550 °C
Gęstość: 2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 64365-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
Jednostka: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Klasyfikacja Merck : 13,01818
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Benzene adsorption Min. 40 %
Butane activity Min. 31,5 %
Hardness number Min. 93
Loss on drying Max. 4 %
Particle size >8 US MESH [2.36 mm] Min. 95%