Drukuj
Tlenek miedzi(II) ≥97.5%, proszek, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
84148.180EA 189 PLN
84148.180 84148.260
Tlenek miedzi(II) ≥97.5%, proszek, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Tlenek miedzi(II)
Formuła: CuO
Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1326 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02674
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97.5 %
Assay (Cu) Min. 78 %
Insoluble matter Max. 0.015 %
Water Max. 0.2 %
CO3 (Carbonate) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 0.03 %