Drukuj
Końcówki pipet i filtrów do pipet Rainin® LTS®, xTIP4 ™, niska retencja
Dostawca: BIOTIX
63300001 63300002 63300003 63300004 63300005 63300006 63300007 63300008 63300009 63300020 63300021 63300022 63300023 63300024 63300015 63300016 63300018 63300019 63300931
732-3424EA 795 PLN
732-3424 732-3425 732-3426 732-3427 613-5951 613-5952 613-5953 613-5954 613-5955 613-5956 613-5957 613-5958 613-5959 613-5960 613-5961 613-5962 613-5964 613-5965 732-3483
Końcówki pipet i filtrów do pipet Rainin® LTS®, xTIP4 ™, niska retencja
Końcówki do pipet
xTIP4™ jest jedyną kompatybilną końcówką Rainin® LTS® zaprojektowaną z StarStop, opatentowaną funkcją zatrzymania dodatniego. Ta funkcja minimalizuje siłę wyrzutu i zmniejsza ryzyko powtarzających się urazów stresowych (RSI).
  • Technologia uszczelnienia FlexFit zmniejsza siły niezbędne do mocowania i wysuwania końcówek z bezpiecznym uszczelnieniem
  • Wszystkie końcówki są słabo wiążące, aby zmaksymalizować odzyskiwanie próbki i zwiększyć dokładność
  • Końcówka z ostrzem zmniejsza potrzebę dotykania końcówki i zwiększa dokładność i precyzję
  • Certyfikowane wolne od DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów)
  • Kompatybilny z pipetami Rainin® LTS® z wieloma i pojedynczymi kanałami
  • Końcówki filtrów są wykonane z polietylenu o skuteczności filtra bakteryjnego 99,99% (BFE)
Technologie FlexFit®, X-Resin® i Blade® opracowane przez Biotix znajdują się wyłącznie w końcówkach pipet Biotix i xTIP. Technologie Biotix minimalizują niedokładności związane z problemem numer jeden w pipetowaniu: błąd użytkownika. Te sprawdzone funkcje są standardowe we wszystkich końcówkach pipet xTIP o niskiej retencji, maksymalizując dokładność i precyzję.
Wkłady Tip Eject® : Łatwe w użyciu ręczny odrzut wyładowania, który ładuje końcówki bez kontaktu z użytkownikiem do karty przystawki, zapewniając czystszy transfer wkładu. Chroniony w przezroczystym rękawie dla łatwej identyfikacji końcówki i ochrony przed cząstkami środowiskowymi. Kompaktowa konstrukcja wykorzystuje 1/5 miejsca na stole i 80% mniej plastiku w porównaniu z produktem w szafie. TipEject ™ nadaje się w 100% do recyklingu.
Certyfikaty: Wyprodukowane pod ścisłą kontrolą w certyfikowanym obiekcie ISO 9001: 2015.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z kolorowymi kodami snapcards według objętości i wydrukowane z numerem części, numerem partii i opisem dla wysokiej identyfikowalności.