Drukuj
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (S)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid, (S)-(+)-α-Acetoxyphenylacetic Acid, (+)-O-Acetyl-L-mandelic Acid
H56567.03 H56567.06
H56567.03EA 304 PLN
H56567.03 H56567.06
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid 99%
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. topnienia: 97…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064215
Numer CAS: 7322-88-5