Drukuj
System kotwiczący, First-Man-Up™, DBI-SALA®, 3M™
Dostawca: 3M
DBI-SALA®
CPSD2100094EA 0 PLN
CPSD2100094
System kotwiczący, First-Man-Up™, DBI-SALA®, 3M™
Zabezpieczenia przed upadkiem Smycze i liny zabezpieczające
The telescopic rod connector allows to attach a rope life line above the user, enabling the user to ascend a pylon or to reach the top of a pole in complete safety.
  • Rope life line up to 8 m
Certyfikaty: EN 795, Class B