Podłoża hodowlane, na płytkach Petriego, tryptyczny agar sojowy, with LTHThio
Dostawca: MERCK LIFE SCIENCE
1467830020
1467830200
HEIP1467830020EA
444
PLN
HEIP1467830020
HEIP1467830200
Podłoża hodowlane, na płytkach Petriego, tryptyczny agar sojowy, with LTHThio
Media do mikrobiologii
Podłoża gotowe do użycia
TSA can be used in environmental monitoring for isolators and clean rooms (surface and air monitoring). Also used for the detection of fungi and bacteria.
TSA contains CASO agar, casein soybean digest agar with lecithin, tween, histidin and thiosulphate, tryptone soya agar, tryptic soy agar with neutraliser.
Sposób pakowania: Packaged in fibre case.