Drukuj
Statyw aluminiowy, DBI-SALA, 3M™
Dostawca: CAPITAL SAFETY
8563158 8563159
CPSD8563158EA 0 PLN
CPSD8563158 CPSD8563159
Statyw aluminiowy, DBI-SALA, 3M™
Zabezpieczenia przed upadkiem Hamulce bezpieczeństwa
Tripod with adjustable locking legs, safety chains, top pulley and winch bracket.
  • Available in two heights
Weight capacity: 205 kg
Certyfikaty: EN 795 Class-B
Informacje do zamówienia: Winch and SRL are not included.