Drukuj
Kotwa do betonu, D-ring, DBI-SALA, 3M™
Dostawca: 3M
DBI-SALA®
CPSD2104565EA 0 PLN
CPSD2104565
Kotwa do betonu, D-ring, DBI-SALA, 3M™
Zabezpieczenia przed upadkiem Hamulce bezpieczeństwa
Reusable D-Ring assembly in a rugged design for harsh environments.
  • Safe 'hook-up' indicator notifies user of proper installation
  • For 18 or 19 mm holes - only standard drill bits needed
Certyfikaty: EN 795, Class B