Drukuj
Zawieszki nylonowe, Protecta®, DBI-SALA®, 3M™
Dostawca: 3M
DBI-SALA®
CPSDAM450/100EA 0 PLN
CPSDAM450/100
Zawieszki nylonowe, Protecta®, DBI-SALA®, 3M™
Zabezpieczenia przed upadkiem Smycze i liny zabezpieczające
Polyester webbing slings are made from top quality materials guaranteeing high strength and durability. Can be used as versatile temporary anchorage solution.
  • Durable and versatile
  • Four safety seams
  • Visible colour easy to see on site
Certyfikaty: EN 795, Class B