Drukuj
Samozaciskowa lina zabezpieczająca, Protecta® Rebel™, 3M™
Dostawca: 3M
Protecta® Rebel™
CPSD3100437EA 0 PLN
CPSD3100437
Samozaciskowa lina zabezpieczająca, Protecta® Rebel™, 3M™
Zabezpieczenia przed upadkiem Smycze i liny zabezpieczające
The robust Rebel SRL is made from polyester web with zinc plated snap hook 19 mm opening.
  • Swiveling anchorage loop and carabiner
  • 25 mm polyester web lifeline
  • Self-locking snap hook on lifeline
  • Compact, lightweight design
  • Tough and impact resistant stackable thermoplastic housing
  • Quick activating speed sensing brake system
  • High capacity external energy absorber and impact indicator
Length: 6,1 m
Capacity: 141 kg
Rebel cable blocks meets the latest CE sharp edge certifcation when used with an extension sling.
Certyfikaty: EN 360