Drukuj
Ethyl cellulose, (22 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
200697-250G 200697-500G
SIAL200697-250GEA 708 PLN
SIAL200697-250G SIAL200697-500G
Ethyl cellulose, (22 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20), Sigma-Aldrich®
Ethyl cellulose
Extent of labeling is 48% ethoxyl.
Gęstość: 1,14 g/ml (25 °C) (lit.)
Numer MDL: MFCD00131037
Numer CAS: 9004-57-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Infrared spectrum Conforms to Structure
Ethoxyl (Assay) 47.5 - 49.5%
Viscosity (C=5%, Toluene:Ethanol 80:20 at 25 °C) 18 - 24 cps