Drukuj
Sterylne rękawice nitrylowe RABS / izolacyjne GGL, BioClean™
Dostawca: Nitritex
GGL10NIT59 GGL15NIT59 GGL20NIT59 GGL36NIT59
112-6386EA 45910 PLN
112-6386 112-6387 112-6388 112-6389
Sterylne rękawice nitrylowe RABS / izolacyjne GGL, BioClean™
Rękawice
Te rękawice izolacyjne są wykonane z nitrylu bez przyspieszacza o bardzo niskim poziomie cząstek i doskonałych właściwościach ESD.
  • Zaprojektowane do użytku w strefie kontaktu z produktem
  • Testowany w 100% pod kątem szczelności
  • Ultra czysta powierzchnia zapewnia ochronę produktu
  • Specjalnie zaprojektowane, aby zminimalizować zmęczenie dłoni
  • Nadają się do sterylizacji w autoklawie
  • Mogą zostać zdezynfekowany przez VHP lub IPA
  • Sprawdzone pod kątem sterylności z poziomem zapewnienia sterylności (SAL) wynoszącym 10⁻⁶
Nadaje się do pomieszczeń czystych klasy ISO 4 i EU GMP klasy A.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
Food contact approved.
Tested against ASTM D6978-05 for handling chemo drugs.
Sposób pakowania: Potrójnie pakowany: Jeden kawałek na zamkniętą wewnętrzną torbę PE; jedna wewnętrzna torba na zapieczętowaną drugą wewnętrzną torbę PE; jedna wewnętrzna torba na szczelnie zamkniętą zewnętrzną torbę PE; 20 worków zewnętrznych w wyłożonym białym wewnętrznym pudełku z polietylenu Correx (20 sztuk).