Drukuj
Szafy sterowane termostatycznie, do OxiTop®
Dostawca: WTW
208450 208452 208464 208466 208468
705-1202EA 12840 PLN
705-1202 705-1203 WTWA208464 WTWA208466 WTWA208468
Szafy sterowane termostatycznie, do OxiTop®
Inkubatory Inkubatory BZT
Te szafy termostatyczne są dostępne w trzech rozmiarach i różnych wariantach. Nadaje się do BOD, OECD 301F, oddychania gleby i degradacji beztlenowej.
  • Inkubacja zgodna ze standardami
  • Temperaturę można regulować w krokach co 1 K między 10 a 40 °C
  • Stabilność temperatury: ±0,5 K
  • Cyrkulacja powietrza: 120 m³/h za pomocą dmuchawy stycznej
  • Ekologiczny czynnik chłodniczy R600a
TS 608/2i: Kompaktowa szafa termostatyczna do dwóch platform mieszania OxiTop® IS 12. Łatwo integruje się ze środowiskiem pracy i doskonale nadaje się do standardowych aplikacji. Posiada dwa wewnętrzne gniazda do łączenia platform mieszających.
TS 608-G/2i: Jak TS 608/2i, ale z drzwiami ze szkła izolacyjnego. Umożliwia wizualną kontrolę głowic OxiTop® bez otwierania drzwi.
TS 608-G/4i: Jak TS 608/4i, ale z drzwiami ze szkła izolacyjnego. Umożliwia wizualną kontrolę głowic OxiTop® bez otwierania drzwi.
TS 608/4i: Szafa termostatyczna do obszernego przetwarzania próbek. Możliwość jednoczesnego pomiaru do czterech platform mieszających IS 12. Posiada cztery wewnętrzne gniazda do łączenia platform mieszających.
TS 1008i: Szafa termostatyczna do konkretnych zastosowań. Z dodatkową przestrzenią na specjalne naczynia, np. pomiar biogazu lub oddychania gleby. Posiada cztery wewnętrzne gniazda do łączenia platform mieszających.