Drukuj
Herasafe™ 2030i Biobezpieczne komory
Dostawca: Thermo Scientific
51032324 51032325 51032326 51032327 51032328 51032329 51032330 51032331
135-2667EA 95810 PLN
135-2667 135-2666 135-2663 135-2662 135-2665 135-2664 135-2661 135-2660
Herasafe™ 2030i Biobezpieczne komory
Dygestoria i komory Komory laminarne - różne klasy bezpieczeństwa biologicznego
Komory biobezpieczne HeraSafe 2030i zapewniają dużą przestrzeń do pracy z wnętrzem ze stali nierdzewnej 316. Łatwo pomieszczą przyrządy pomiarowe oraz urządzenia do optymalizacji procesów, w tym również ramiona robotyczne.
  • Dostęp kontrolowany za pomocą kodu
  • Oświetlenie wnętrza LED
  • Dziennik zdarzeń i alarmów
  • Dostępne w standardzie inteligentne porty
  • Wyściełane podłokietniki
  • Samoczynna regulacja intensywności światła bakteriobójczego UV
Wyposażone w inteligentne funkcje samokontroli bezpieczeństwa, intuicyjny dotykowy interfejs graficzny oraz wbudowane połączenia dla zachowania ważnych parametrów pracy. Elektronicznie sterowane skrzydło szyby z uchylaniem na pełną szerokość daje łatwy dostęp do materiałów i sprzętu oraz umożliwia łatwe czyszczenie i dezynfekcję.
Cyfrowy system weryfikacji przepływu powietrza kontroluje działanie ochrony poprzez monitorowanie prędkości przepływu powietrza za pomocą niezależnych czujników ciśnienia. W ten sposób wykrywane i sygnalizowane są wszelkie zmiany między wylotem powietrza a komorami laminarnymi.
Self-adjusting germicidal UV light intensity - Our unique cross beam UV system has exclusive self-adjusting exposure capability to enable reproducible germicidal effectiveness with every use.
Bright work area with glass side walls and LED lights. SmartPort convenience easily pass tubing and wiring through sidewall to accommodate many applications needs.
Alarms, alerts, system self-checks and performance status are provided on a full-color touchscreen. Touchscreen and connectivity (available in select countries) - Built-in WiFi system is ready for cloud-based capabilities like remote equipment monitoring, secure data storage, collaboration tools and more. Digital Airflow Verification (DAVe) alerts, system self-checks and performance status are provided on the full-color touchscreen.
Certyfikaty: EN 12469. The 1,2 m model has been certified to EN 12469 with the NF mark by LNE as well.