Drukuj
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol ≥96% (by GC)
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethanol
768901-1G 768901-250MG
SIAL768901-1GEA 594 PLN
SIAL768901-1G SIAL768901-250MG
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol ≥96% (by GC)
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
Formuła: C₆H₁₅NO₃
MW: 149.19 g/mol
Gęstość: 1.0773 g/cm³ (20 °C) (lit.)
Numer MDL: MFCD07367495
Numer CAS: 6338-55-2
Jednostka: 2735
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
APPEARANCE (COLOR) Colorless
APPEARANCE (FORM) Liquid
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M 96.0 - 104.0 %
PURITY (GC AREA %) ≥ 96.0 %
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE