Drukuj
Poly(acrylic acid), M.W. 1080000 (MN 135000) secondary standard
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
178060100 178060010
ACRO178060100EA 1420 PLN
ACRO178060100 ACRO178060010
Poly(acrylic acid), M.W. 1080000 (MN 135000) secondary standard
Poly(acrylic acid)
Formuła: C₃H₄O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084394
Numer CAS: 9003-01-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Solubility (2.5 % in pyridine) clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %