Drukuj
Etykiety do drukarki BMP™ 21, LABPAL i IDPAL, typ B-7425
Dostawca: Brady
121014 121015 121016
116-0628EA 192 PLN
116-0628 116-0629 116-0630
Etykiety do drukarki BMP™ 21, LABPAL i IDPAL, typ B-7425
Etykiety
Polypropylene labelling tapes for vials, tubes, slides and well plates.
  • Matt finish
  • For freezer or liquid nitrogen applications
B-7425 must be applied prior to being frozen.