Drukuj
Etykiety do drukarki BMP™ 21, LABPAL i IDPAL, typ B-430, WorkHorse™
Dostawca: Brady
110901 110899 110900 139748 139755 139749 139746 139747
BRDY110901EA 240 PLN
BRDY110901 BRDY110899 BRDY110900 BRDY139748 BRDY139755 BRDY139749 BRDY139746 BRDY139747
Etykiety do drukarki BMP™ 21, LABPAL i IDPAL, typ B-430, WorkHorse™
Etykiety
Polyester labelling tape for label printers.
  • Translucent
  • High adhesion
  • Gloss finish
  • For smooth and textured/rough surfaces