Drukuj
Etykiety do drukarki BMP™ 21, LABPAL i IDPAL, typ B-499
Dostawca: Brady
110938 110895 110894 110893
116-0627EA 161 PLN
116-0627 116-0617 116-0616 116-0615
Etykiety do drukarki BMP™ 21, LABPAL i IDPAL, typ B-499
Etykiety
Labelling tape made of nylon cloth.
  • Matt finish
  • For smooth, textured/rough or highly textured/low surface energy surfaces