Drukuj
Termometry częściowo zanurzeniowe
Dostawca: Amarell
G11610-FL G11612-FL G11616-FL G11666-FL
AMARG11610-FLEA 38.3 PLN
AMARG11610-FL AMARG11612-FL AMARG11616-FL AMARG11666-FL
Termometry częściowo zanurzeniowe
Termometry Analogue Thermometers
Thermometers are permanently marked.
  • Celsius scale
  • Partial immersion
  • Yellow back
Immersion depth: 76 mm.