Drukuj
Termometry ogólnego przeznaczenia, typ prosty
Dostawca: Amarell
G11500-FL G11502-FL G11504-FL G11506-FL G11580-FL
AMARG11500-FLEA 34.6 PLN
AMARG11500-FL AMARG11502-FL AMARG11504-FL AMARG11506-FL AMARG11580-FL
Termometry ogólnego przeznaczenia, typ prosty
Termometry Analogue Thermometers
These simple type general purpose thermometers have a solid stem with ring at top.
  • Durable pigment, low cost type
  • Total immersion, Ø 6,0 to 7,0 mm
Sposób pakowania: Packed in a transparent square plastic case.