Drukuj
Titranty AQUAMETRIC do wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera
Dostawca: PanReac AppliChem
285815.1612 285815.1611 285816.1611
APPC285815.1612EA 1390 PLN
APPC285815.1612 APPC285815.1611 APPC285816.1611
Titranty AQUAMETRIC do wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera
Odczynniki do oznaczeń metodą Karla Fischera
  • Use with AQUAMETRIC solvent
1 ml of Titrant 5 corresponds to: min. 5,0 mg of H₂O (20°C) at time of manufacture.
1 ml of Titrant 2 corresponds to: min. 2,0 mg of H₂O (20°C) at time of manufacture.