Drukuj
Odczynniki Karla Fischera, bufor do próbek zasadowych, HYDRANAL™
Dostawca: Honeywell Chemicals
37859-1L 37859-6X1L
37859-1LEA 530 PLN
37859-1L 37859-6X1L
Odczynniki Karla Fischera, bufor do próbek zasadowych, HYDRANAL™
Odczynniki do oznaczeń metodą Karla Fischera
Liquid buffer medium for Karl Fischer titration in alkaline samples (based on salicylic acid).