Drukuj
Etykiety do drukarek termotransferowych, typ B-724
Dostawca: Brady
139875 132462
BRDY139875EA 6330 PLN
BRDY139875 BRDY132462
Etykiety do drukarek termotransferowych, typ B-724
Etykiety
High-temperature polyimide labels designed to withstand harsh-condition washes.