Drukuj
skrobia rozpuszczalna 1% aqueous solution Volumetric analysis, Iodometric Titrations
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
283146.1209 283146.1211
APPC283146.1209EA 129 PLN
APPC283146.1209 APPC283146.1211
skrobia rozpuszczalna 1% aqueous solution Volumetric analysis, Iodometric Titrations
skrobia rozpuszczalna
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-84-9
Klasyfikacja Merck : 13,08878