Drukuj
5(6)-TAMRA ≥97% (by TLC), Novabiochem®
Dostawca: NOVABIOCHEM
8.51030.8500 8.51030.8100
01-63-0134-500EA 0 PLN
01-63-0134-500 01-63-0134-100
5(6)-TAMRA ≥97% (by TLC), Novabiochem®
5(6)-TAMRA
5(6)-carboxytetramethylrhodamine (TAMRA; λex555 nm, λem 580 nm) is a useful tool for preparing fluorescently-labeled peptides.
  • Supplied as a mixture of 5-and 6-isomers
  • Cost effective
Formuła: C₂₅H₂₂N₂O₅
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16661194
Numer CAS: 98181-63-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) Passes Test
Purity (TLC(011C)) ≥97%
Assay (HPLC, Area%) ≥95.0% (a/a)