Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, biodegradowalne, nitrylowe, Showa 6110PF
Dostawca: Showa
112-5637EA 156 PLN
112-5637 112-5638 BEST6110PFXS 112-5639 112-5640 112-5641
Rękawice odporne chemicznie, biodegradowalne, nitrylowe, Showa 6110PF
Rękawice
Te jednorazowe rękawiczki są bezpudrowe i wykonane w 100% z nitrylu w technologii Eco Best Technology®.
  • Zero protein kauczuku naturalnego
  • Zwijany mankiet
  • Zmniejszone ryzyko alergii
  • Wysoka wydajność ochrony
  • Dopasowanie i odczucie drugiej skóry
Eco Best Technology® (EBT) to przełomowa innowacja, która sprawia, że rękawice są w pełni biodegradowalne, nie wpływając przy tym na trwałość i wydajność. Po wyrzuceniu na wysypiska drobnoustroje zużywają, metabolizują i rozkładają materiały EBT na trzy naturalne związki - glebę organiczną, metan i dwutlenek węgla. To tworzy nawóz, pozostawiając zero odpadów.
Typowe zastosowania obejmują: Usługi użyteczności publicznej, sprzątanie, ochrona zdrowia, farmacja, architektura krajobrazu, przetwórstwo spożywcze, motoryzacja i rolnictwo.
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III
Food contact approved. GreenCircle certified. Biodegradation test results acc. to the norm ASTM D5526.
Sposób pakowania: The dispenser is made of 85% recycled cardboard, the outer carton is made of 90% recycled material.