Drukuj
Zestaw pętel do pobierania próbek
Dostawca: Cytiva
18-0404-01EA 2600 PLN
18-0404-01
Zestaw pętel do pobierania próbek
Materiały zużywalne do chromatografii Pętle do iniektorów chromatograficznych
Each sample loop consists of tubing 1,8 mm OD and two tubing connectors (M6).
Dodatkowe informacje: The kit contains: 1×25 µl sample loop 0,5 mm ID; 1×50 µl sample loop 0,5 mm ID; 1×100 µl sample loop 0,5 mm ID; 1×200 µl sample loop 0,8 mm ID; 1×500 µl sample loop 0,8 mm ID.