Drukuj
Probówki hodowlane, jednorazowe, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
261322108 261322305
391-0190EA 555 PLN
391-0190 391-0195
Probówki hodowlane, jednorazowe, DURAN®
Probówki Probówki do hodowli
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • High thermal resistance, autoclavable
  • Very good chemical and physical properties
Reusable culture tubes suitable for Kapsenberg caps.