Drukuj
VWR® pHenomenal® MD 8000 H, instrumenty wieloparametrowe, ręczne
Dostawca: VWR Collection
665-0494EA 4850 PLN
665-0494 665-0495 665-0496
VWR® pHenomenal® MD 8000 H, instrumenty wieloparametrowe, ręczne
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Te cyfrowe mierniki łączą w jednym urządzeniu sześć parametrów: pH, mV, temperaturę, przewodność, rozpuszczony tlen i zmętnienie. Technologia IDP optymalizuje użytkowanie i ułatwia pomiary (brak konieczności ponownej kalibracji przy zmianie miernika i dostosowywania ustawień miernika). Zmierzone dane są kompletne i zawierają numer seryjny, ustawienia i dane kalibracyjne.
  • Jeden uniwersalny kanał pomiarowy
  • Rozpoznawanie czujnika cyfrowego: Zmierzony parametr i ustawienia są rozpoznawane automatycznie
  • Nadaje się do inteligentnych sond cyfrowych (IDP)
  • Nadaje się do pomiarów przy długości kabla do 100 metrów
  • Pamięć 4500 punktów
  • Łatwy do odczytania, podświetlany czarno-biały wyświetlacz graficzny
  • Niskie zużycie energii (1000 godzin pracy)
Informacje do zamówienia: Można dodać dodatkowe sondy dla innych parametrów. Aby uzyskać dalsze informacje na temat innych dostępnych elektrod, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Avantor.
Dodatkowe informacje: 665-0494 zawiera miernik, walizkę, stojak, 4 baterie LR06, krótką instrukcję, CD ROM z instrukcją, zlewkę plastikową 50 ml, bufor 50 ml 4, bufor 50 ml 7, zasilacz wtykowy, elektrodę pH pHenomenal IDP 7211 i kabel USB .
665-0495 zawiera miernik, walizkę, stojak, 4 baterie LR06, krótką instrukcję, płytę CD ROM z instrukcją, zlewkę plastikową o pojemności 50 ml, wzorzec przewodności 0,01 mol/L KCl, czujnik przewodności IDP 761-C i kabel USB.
665-0496 zawiera miernik, walizkę, stojak, 4 baterie LR06, krótką instrukcję, płytę CD ROM z instrukcją, plastikową zlewkę 50 ml, optyczny czujnik DO OPOX11-3 i kabel USB.