Drukuj
VWR® Micro Star 30R Mikrowirówka wysokoobrotowa uniwersalna z chłodzeniem
Dostawca: VWR Collection
521-2574EA 33540 PLN
521-2574 521-2575
VWR® Micro Star 30R Mikrowirówka wysokoobrotowa uniwersalna z chłodzeniem
Wirówki Mikrowirówki
Kompaktowa wirówka z chłodzeniem Micro Star 30R jest ekonomiczną, wszechstronną i łatwą w użyciu wirówką krzyżową, która łączy w sobie cechy wysokoobrotowej mikrowirówki i wirówki wielofunkcyjnej. Ta cicha i płynnie działająca wirówka mieści rotory do mikroprobówek (24×1,5/2,0 ml), mikropłytek i probówek stożkowych 15/50 ml, a także 16-miejscowy rotor do probówek 5 ml i rotor wychylny do sześć probówek na pobierania krwi. Idealny do stosowania w naukach przyrodniczych, laboratoriach biotechnologicznych i laboratoriach klinicznych.
  • Zakres temperatur od –9 do +40 °C z funkcją wstępnego chłodzenia
  • Maks. prędkość: 31150 ×g (18000 min⁻¹)
  • Timer od 10 sekund do 99,5 minuty lub praca ciągła
  • Do 100 programów zdefiniowanych przez użytkownika
  • Automatyczne rozpoznawanie wirnika, wykrywanie niewyważenia i funkcja szybkiego wirowania
  • Czynnik chłodniczy o niskiej emisji GWP i CO₂ zgodnie z normami UE obowiązującymi od 2020 r.
  • Dostępnych jest sześć różnych wirników
Informacje do zamówienia: Micro Star 30R jest dostępny bez rotora do swobodnego wyboru rotora lub jako pakiet zawierający rotor do mikroprobówek RA 24/2 z aerozoloszczelną pokrywą rotora.
Uwaga: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.