Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, uvex phynomic C5
Dostawca: UVEX
6008108 6008106 6008110 6008111 6008109 6008107 6008112
112-5374EA 791 PLN
112-5374 112-5372 112-5376 112-5377 112-5375 112-5373 112-5378
Rękawice antyprzecięciowe, uvex phynomic C5
Rękawice
Te Dyneema®Diamond Technology/poliamid/elastan rękawice posiadają dzianinowy mankiet i piankową powłokę z pianki wodnej na dłoniach i palcach, co zapewnia bardzo dobrą mechaniczną odporność na ścieranie. Te rękawice ochronne są jak druga skóra i są wyjątkowo lekkie i elastyczne - bez spocenia dłoni.
  • Dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych pomieszczeniach
  • Doskonała ochrona przed przecięciem (poziom C) i wysoka odporność na rozdarcia dzięki optymalnemu składowi materiału
  • Bardzo wysoki poziom oddychalności
  • Idealne dopasowanie dzięki technologii 3D Ergo
  • Doskonała tolerancja skóry - potwierdzona przez proDERM Institute for Applied Dermatological Research
Nadaje się do precyzyjnych prac montażowych, prac precyzyjnych, inspekcji, sortowania i przetwarzania żywności.
Certyfikaty: EN 388: 2016 (4X42C)
Zatwierdzono kontakt z żywnością
OEKO-Tex® Standard 100