Drukuj
Nadtlenek wodoru solution 30%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
5240-20EA 0 PLN
MACR5240-08 5240-02 5240-20 MACR5240-05
Nadtlenek wodoru solution 30%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: <0 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (H₂O₂) 29.0 - 32.0 %
ACS - Ammonium (NH₄) ≤0.0005 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.0001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.00005 %
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.0002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.0002 %
ACS - Residue after Evaporation ≤0.002 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.0005 %
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0006
Appearance (clear, colorless liquid)