Drukuj
TBS z Tween® (TBST), roztwór 20X stężony, klasa biologii molekularnej, ultraczysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J77500.K2 J77500.K8
J77500.K2EA 1510 PLN
J77500.K2 J77500.K8
TBS z Tween® (TBST), roztwór 20X stężony, klasa biologii molekularnej, ultraczysty
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
TBS is used in Western blotting protocols.
  • Contaminant Testing:
  • DNase (endo): Passes test
  • DNase (exo): Passes test
  • Protease: Passes test
Solution is 0,2 μm filtered and is supplied in an upright carton with a convenient dispensing spout.
Dodatkowe informacje: 20X TBS (Tris Buffered Saline) solution consisting of 500 mM Tris, 60 mM KCl, 2,8 M NaCl, and 1,0% Tween 20 in high purity dH₂O adjusted to pH 7,4.