Drukuj
chlorek choliny 98+% (dry basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
J13410.P5 J13410.A9
J13410.P5EA 1260 PLN
J13410.P5 J13410.A9
chlorek choliny 98+% (dry basis)
chlorek choliny
Formuła: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139.62 g/mol
Temp. topnienia: ∼305 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: ∼1.205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011721
Numer CAS: 67-48-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-655-4
Klasyfikacja Merck : 14,02206
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form White crystalline powder
Assay (unspecified): 1,4-Dioxane Passes test
Assay (unspecified) ≥98.0% (dry basis)
Comment Protect from moisture. This material is hygroscopic.
Identification (FTIR) Conforms
Residue on ignition ≤ 0.05%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤ 0.5%
Trace Metal: Heavy Metals (Pb) ≤ 10 ppm