Drukuj
siarczan dodecylu litu 98+% (by acidimetry)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J32816.22 J32816.14 J32816.A1
J32816.22EA 1860 PLN
J32816.22 J32816.14 J32816.A1
siarczan dodecylu litu 98+% (by acidimetry)
siarczan dodecylu litu
Formuła: C₁₂H₂₅LiO₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007467
Numer CAS: 2044-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-058-2
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) ≥98% (acidity)
Assay (unspecified) Absorbance (230 nm, 3%, 1 cm) ≤ 0.2
Assay (unspecified) Absorbance (280 nm, 3%, 1 cm) ≤ 0.1
Assay (GC) (C12) ≥98%
Chloride content ≤ 0.01%
Loss on Drying ≤ 1%
Trace Metal: Copper (Cu) ≤ 5 ppm
Trace Metal: Iron (Fe) ≤ 1 ppm
Trace Metal: Lead (Pb) ≤ 5 ppm