Drukuj
chlorowodorek L-argininy 98.5-101.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: chlorowodorek L(+)-argininy
J11500.A1 J11500.36
J11500.A1EA 1670 PLN
J11500.A1 J11500.36
chlorowodorek L-argininy 98.5-101.5%
chlorowodorek L-argininy
Formuła: C₆H₁₅ClN₄O₂
Gęstość: 1,42
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064550
Numer CAS: 1119-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-275-1
Klasyfikacja Merck : 14,00780
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (unspecified) 98.5 - 101.5%
Impurity Content, Organic Volatile Impurities Meets requirements
Impurity Content, Sulphate (SO₄) ≤0.03%
Loss on Drying ≤0.20%
Optical Rotation +21.4 - 23.6° (c=8 in 6 N HCl)
Identification (FTIR) Conforms
Chloride Content 16.5 - 17.1%
Residue on Ignition ≤0.10%
Thin Layer Chromatography Homogeneous
Heavy Metals (Pb) ≤20 ppm