Drukuj
L-Treonina ≥98.5%, Ultrapure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
J22290.A1 J22290.22
J22290.A1EA 5760 PLN
J22290.A1 J22290.22
L-Treonina ≥98.5%, Ultrapure
L-Treonina
Formuła: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Temp. topnienia: 255 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064270
Numer CAS: 72-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-774-1
Klasyfikacja Merck : 14,09380
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥98.5%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.03%
Loss on Drying ≤0.2%
Optical Rotation –26.7 to –29.1° (c=6 in H₂O)
pH (5%, H₂O) 5.0 to 6.5
Identification (FTIR) Conforms
Chloride Content ≤0.05%
Residue on Ignition ≤0.4%
Heavy Metals (Pb) ≤15 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm